Learn More
4'-Cyanobiphenyl-3-Carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468397 5 g 5 Gramm
15458397 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51906.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149506-93-4
Summenformel C14H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.231
MDL-Nummer MFCD04117352
InChI-Schlüssel WLUGFHVTVXLVFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-cyano-biphenyl-3-carboxylic acid, 3-4-cyanophenyl benzoic acid, 4'-cyanobiphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-3-biphenylcarboxylic acid, 4'-cyano 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-cyano-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-20aix9, amtda032, 3-carboxy-4'-cyanobiphenyl, 4-3-carboxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 2757953
IUPAC-Name 3-(4-cyanophenyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Chemischer Name oder Material 4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 223.23
Reinheit (%) 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.