Learn More
4-Cyanobenzylaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride |
| CAS | 15996-76-6 |
| Summenformel | C8H8ClN2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, alpha-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, p-Cyanobenzylamine Hydrochloride, p-Cyanophenylmethylamine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8N2.ClH/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7;/h1-4H,5,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NCc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-Name | 4-(aminomethyl)benzonitril;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.62 |
| Formelmasse | 168.0454 |