Learn More
(4-Cyanobenzyl)Triphenylphosphoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398655
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398655 25 g 25 Gramm
11388655 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398655 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12187.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20430-33-5 | C26H21ClNP | 413.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20430-33-5
Summenformel C26H21ClNP
Molekulargewicht (g/mol) 413.88
MDL-Nummer MFCD00011752
InChI-Schlüssel GXMFPJIKPZDNCS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-cyanobenzyl triphenylphosphonium chloride, 4-cyanophenyl methyl triphenylphosphanium chloride, 4-triphenylphosphino methyl benzenecarbonitrile, chloride, acmc-20apna, phosphonium, 4-cyanophenyl methyl triphenyl-, chloride, 4-cyanobenzyltriphenylphosphonium chloride, p-cyanobenzyl-triphenylphosphonium chloride, 4-cyanobenzyl triphenylphosphoniumchloride, 4-cyanobenzyl-triphenylphosphonium chloride
PubChem CID 2724468
SMILES [Cl-].N#CC1=CC=C(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 322°C to 326°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 4630137
IUPAC-Name (4-cyanphenyl)methyl-triphenylphosphanium;chlorid
Formelmasse 413.89
Reinheit (%) 99%