Learn More
4-Cyanobenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
4-Cyanobenzylalkohol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyanobenzyl alcohol |
| Schmelzpunkt | 32°C to 36°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 133.15 |
| Reinheit (%) | 97% |