Learn More
4-Cyanobenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482418 1 g 1 Gramm
11492418 5 g 5 Gramm
11402428 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15764.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1503-49-7 | C14H9NO | 207.232 g/mol
Substituted benzophenones are used to determine the quantum yields for norbornadiene(N)quadricyclane(Q) and QN isomerization. It is employed as a triplet sensitizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Substituierte Benzophenone werden verwendet, um die Quantenausbeute für Norbornadien(N)→ Quadricyclan(Q) und Q→N-Isomerisierung zu bestimmen. Es wird als Triplet-Sensibilisierer eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1503-49-7
Summenformel C14H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 207.232
MDL-Nummer MFCD00016382
InChI-Schlüssel YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73921
IUPAC-Name 4-benzoylbenzonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzophenone
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 641181
Synonym 4-cyanobenzophenone, 4-benzoyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-benzoyl, 4-cyano-benzophenon, 4-cyano-benzophenone, acmc-20amk8, #, benzonitrile,4-benzoyl, 4-phenylcarbonyl benzenecarbonitrile
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 98%