missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cyanobenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022833
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1503-49-7
C14H9NO
207.232
MFCD00016382
YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
73921
4-benzoylbenzonitril
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1503-49-7
C14H9NO
207.232
MFCD00016382
YSZWJJANSNFQMM-UHFFFAOYSA-N
73921
4-benzoylbenzonitril
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C#N

Substituted benzophenones are used to determine the quantum yields for norbornadiene(N)quadricyclane(Q) and QN isomerization. It is employed as a triplet sensitizers.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Substituierte Benzophenone werden verwendet, um die Quantenausbeute für Norbornadien(N)→ Quadricyclan(Q) und Q→N-Isomerisierung zu bestimmen. Es wird als Triplet-Sensibilisierer eingesetzt.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzophenone
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 641181
Synonym 4-cyanobenzophenone, 4-benzoyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-benzoyl, 4-cyano-benzophenon, 4-cyano-benzophenone, acmc-20amk8, #, benzonitrile,4-benzoyl, 4-phenylcarbonyl benzenecarbonitrile
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'