Learn More
4-Cyanobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448426 5 g 5 Gramm
11452777 25 g 25 Gramm
11462777 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15434.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 619-65-8 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
4-Cyanobenzoic acid is used as an inhibitor. 4-cyanobenzaldehyde and 4-cyanobenzoic acid can inhibit both the monophenolase activity and the diphenolase activity of mushroom tyrosinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyanobenzoesäure wird als Inhibitor verwendet. 4-Cyanobenzaldehyd und 4-Cyanobenzoesäure können sowohl die Monophenolase-Aktivität als auch die Diphenolase-Aktivität der Pilz-Tyrosinase hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-65-8
Summenformel C8H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.133
MDL-Nummer MFCD00002528
InChI-Schlüssel ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano, p-carboxybenzonitrile, 4-carboxybenzonitrile, benzoic acid, p-cyano, 4-cyano-benzoic acid, 4-cyano benzoic acid, benzoicacid, 4-cyano, 4-cyanobenzoicacid, para-cyanobenzoic acid
PubChem CID 12087
IUPAC-Name 4-Cyanobenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼221°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 1862865
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98%