Learn More
4-Cyanobenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498016 25 g 25 Gramm
11478016 1 g 1 Gramm
11488016 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14081.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 49584-26-1 | C7H4ClNO2S | 201.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49584-26-1
Summenformel C7H4ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 201.62
MDL-Nummer MFCD00052337
InChI-Schlüssel DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 107°C to 110°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 777939
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 4-Cyanobenzolsulfonylchlorid
Formelmasse 201.63
Reinheit (%) 97%