Learn More
4-Cyanobenzaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyanobenzaldehyde |
| CAS | 105-07-7 |
| Summenformel | C8H5NO |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Terephthalaldehydonitrile, 4-Formylbenzonitrile, NSC 5091, p-Cyanobenzaldehyde, p-Cyanobenzenecarboxaldehyde, p-Formylbenzonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H5NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H |
| SMILES | O=Cc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-Name | 4-Formylbenzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.13 |
| Formelmasse | 131.0371 |