Learn More
4-Cyanobenzaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442727 100 g 100 Gramm
11422727 5 g 5 Gramm
11432727 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14914.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 105-07-7 | C8H5NO | 131.13 g/mol
4-Cyanobenzaldehyde, is used as an intermediate for organic synthesis.It is also used as an intermediate in the pharmaceutical and research department.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyanobenzaldehyd, wird als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in Pharmazie und Forschung verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser, Ethanol, Äther und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-07-7
Summenformel C8H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
MDL-Nummer MFCD00003376
InChI-Schlüssel WZWIQYMTQZCSKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 4-formyl, p-cyanobenzaldehyde, p-formylbenzonitrile, benzaldehyde, p-cyano, benzonitrile, p-formyl, usaf kf-1, terephthalaldehydonitrile, p-cyanobenzenecarboxaldehyde, 4-formyl-benzonitrile
PubChem CID 66042
IUPAC-Name 4-Formylbenzonitril
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzaldehyde
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Siedepunkt 133°C (12 mmHg)
Geruch Characteristic
Menge 100 g
Beilstein 606473
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,ethanol,ether and chloroform.
Formelmasse 131.13
Reinheit (%) ≥98%