Learn More
4-(Cyanoacetyl)morpholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498750
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498750 1 g 1 Gramm
11423994 5 g 5 Gramm
11433994 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11969.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15029-32-0 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15029-32-0
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.169
MDL-Nummer MFCD00023353
InChI-Schlüssel AUZPMUJGZZSMCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-morpholino-3-oxopropanenitrile, 4-cyanoacetyl morpholine, morpholine, 4-cyanoacetyl, n-cyanoacetylmorpholine, 3-morpholin-4-yl-3-oxopropanenitrile, 4-cyanoacetylmorpholine, 3-morpholin-4-yl-3-oxo-propionitrile, 3-4-morpholinyl-3-oxopropanenitrile, morpholinocarbonyl acetonitrile, 4-morpholinepropanenitrile, .beta.-oxo
PubChem CID 229279
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-yl-3-oxopropannitril
SMILES C1COCCN1C(=O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (Cyanoacetyl)morpholine
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 135525
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 98%