Learn More
4-Cyan-4-phenylpiperidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030402
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11452040
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28414.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51304-58-6 | C12H15ClN2 | 222.716 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51304-58-6
Summenformel C12H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 222.716
MDL-Nummer MFCD00012775
InChI-Schlüssel CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride
PubChem CID 3084973
IUPAC-Name 4-Phenylpiperidin-4-Carbonitril;Hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Schmelzpunkt 210°C to 214°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 222.71
Reinheit (%) 97%