Learn More
4-Cyano-4-Phenylcyclohexanon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498829
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15498829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05281.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
CAS 25115-74-6
Schmelzpunkt 112°C to 118°C
Summenformel C13H13NO
MDL-Nummer MFCD00044816
Menge 5 g
Beilstein 2645593
Synonym 4-cyano-4-phenylcyclohexanone, 4-oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenylcyclohexanenitrile, cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl, 4-oxo-1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, acmc-1ciss, 4-cyano-4phenylcyclohexanone, 4-phenyl 4-cyanocylohexanone, 4-phenyl 4-cyanocyclohexanone
InChI-Schlüssel GKXOABVSZWCJJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCC(CC1)(C#N)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 4-Oxo-1-phenylcyclohexan-1-carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
PubChem CID 91282
Formelmasse 199.24
Reinheit (%) 98%