Learn More
4-Cyano-4'-n-Octyloxybiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036791
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15441358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55191.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 52364-73-5 | C21H25NO | 307.437 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52364-73-5
Summenformel C21H25NO
Molekulargewicht (g/mol) 307.437
MDL-Nummer MFCD00075145
InChI-Schlüssel GPGGNNIMKOVSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-octyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-octyloxybiphenyl, 8ocb, octyloxycyanobiphenyl, 4-cyano-4'-octoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyloxy, m 24 liquid crystal, 4-octyloxycyanodiphenyl, 4-4-octyloxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 104173
IUPAC-Name 4-(4-octoxyphenyl)benzonitril
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl
Schmelzpunkt 51°C to 77°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 1 g
Formelmasse 307.44
Reinheit (%) 97%