Learn More
4-Cyano-4'-n-Hexyloxybiphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412268
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15412268 1 g 1 Gramm
15422268 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55876.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Cyano-4′-n-Hexyloxybiphenyl wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet. Wird hauptsächlich als pharmazeutisches Zwischenprodukt, Flüssigkristall-Zwischenprodukt, Flüssigkristall-Monomer verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41424-11-7
Summenformel C19H21NO
Molekulargewicht (g/mol) 279.38
MDL-Nummer MFCD00134145
InChI-Schlüssel YUYXUPYNSOFWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hexyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 6ocb, liquid crystal 549, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexyloxy, 4-hexyloxycyanodiphenyl, 4-cyano-4'-hexoxybiphenyl, 4-4-hexyloxyphenyl benzonitrile, 4'-hexyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile
PubChem CID 162465
IUPAC-Name 4'-(hexyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4'-n-hexyloxybiphenyl
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 279.38
Reinheit (%) 97%