Learn More
4-Cyano-4'-n-Hexylbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472178
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15472178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55825.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Cyano-4′-n-Hexylbiphenyl wird als wichtiger Rohstoff und wichtiges Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es wird auch als Flüssigkristallmonomer verwendet.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (3.2E-5 g/l) (25 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41122-70-7
Summenformel C19H21N
Molekulargewicht (g/mol) 263.384
MDL-Nummer MFCD00075144
InChI-Schlüssel VADSDVGLFDVIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-cyano-4'-hexylbiphenyl, 4'-hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-n-hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-hexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexylbiphenyl-4-carbonitrile, ccris 6044, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-hexyl, 4-4-hexylphenyl benzonitrile
PubChem CID 38764
IUPAC-Name 4-(4-hexylphenyl)benzonitril
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble in water (3.2E-5g/L) (25°C).
Formelmasse 263.38
Reinheit (%) 97%