Learn More
4-Cyano-4'-n-heptyloxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449537
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449537 5 g 5 Gramm
11439537 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22044.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52364-72-4
Summenformel C20H23NO
Molekulargewicht (g/mol) 293.41
MDL-Nummer MFCD00134146
InChI-Schlüssel JPBFKTCKZLMJED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-heptyloxy-4-cyanobiphenyl, 4-cyano-4'-heptyloxybiphenyl, 4'-heptyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-heptyloxy biphenyl-4-carbonitrile, 7cob, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-heptyloxy, 4-heptyloxycyanodiphenyl, 4-cyano-4'-heptoxybiphenyl, 4-4-heptoxyphenyl benzonitrile, 4-4-heptyloxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 104172
IUPAC-Name 4-(4-heptoxyphenyl)benzonitril
SMILES CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4'-n-heptyloxybiphenyl
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Menge 5 g
Formelmasse 293.41
Reinheit (%) 99%