Learn More
4-Cyano-3-trifluormethylphenylisothiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30360740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360740 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98764010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
CAS 143782-23-4
Summenformel C9H3F3N2S
Menge 10 g
Synonym 4-Isothiocyanato-2-trifluoromethylbenzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1cc(ccc1C#N)N=C=S
IUPAC-Name 4-Isothiocyanato-2-(trifluormethyl)benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 228.19