Learn More
4-Cyano-3-Fluoropyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468148
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468148 1 g 1 Gramm
15478148 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61594.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 113770-88-0 | C6H3FN2 | 122.102 g/mol
4-Cyano-3-fluoropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyano-3-Fluorpyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113770-88-0
Summenformel C6H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 122.102
MDL-Nummer MFCD04112524
InChI-Schlüssel RFQHDTRSEWCXJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22156440
IUPAC-Name 3-Fluoropyridin-4-Carbonitril
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-3-fluoropyridine
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 3-fluoro-4-cyanopyridine, 3-fluoroisonicotinonitrile, 3-fluoro-4-cyano-pyridine, 3-fluoro-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-fluoro, 4-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, 4-pyridinecarbonitrile,3-fluoro-9ci, 3-fluoro-4-pyridinecarbonitrile, 3-fluoranylpyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-9ci
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form kristallin