Learn More
4-Cyano-2 -Fluorophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11906141 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11906141 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445390010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
CAS 1150114-77-4
Schmelzpunkt 304°C to 304.5°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5BFNO2
MDL-Nummer MFCD07644472
Menge 1 g
Synonym 4-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-4-cyano-2-fluorophenyl, acmc-2099nb, 4-borono-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoro-phenylboronic acid, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
InChI-Schlüssel HFAUMAIVCYTVQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
IUPAC-Name (4-cyano-2-fluorophenyl)boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
PubChem CID 44755209
Formelmasse 164.93
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.