Learn More
4-Cyano-1-Butin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15335028 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15335028 5 g 5 Gramm
15325028 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15335028 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455590050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 19596-07-7 | C5H5N | 79.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19596-07-7
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.1
InChI-Schlüssel VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne
PubChem CID 140560
IUPAC-Name Pent-4-ynnitril
SMILES C#CCCC#N
Spécification
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-1-butyne
Dichte 0.9063g/mL
Siedepunkt 79.0°C (39.0 mmHg)
Flammpunkt 65.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Strukturformel NCCH2CH2CCH
Menge 5 g
Relative Dichte 0.9063
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyano-1-butyne
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.