Learn More
4-Cumylphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cumylphenol |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H16O/c1-15(2,12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-14(16)11-9-13/h3-11,16H,1-2H3 |
| Formelmasse | 212.1201 |
| Reinheit (%) | >95% |