Learn More
4-Cumylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401027
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401027 250 g 250 Gramm
11374739 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23410.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 599-64-4 | C15H16O | 212.292 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 599-64-4
Summenformel C15H16O
Molekulargewicht (g/mol) 212.292
MDL-Nummer MFCD00002365
InChI-Schlüssel QBDSZLJBMIMQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cumylphenol, p-cumylphenol, 4-2-phenylpropan-2-yl phenol, p-cumyl phenol, phenol, 4-1-methyl-1-phenylethyl, 4-1-methyl-1-phenylethyl phenol, 4-alpha-cumylphenol, 4-dimethylphenylmethyl phenol, 4-hydroxydiphenyldimethylmethane, 2-phenyl-2-4-hydroxyphenyl propane
PubChem CID 11742
ChEBI CHEBI:35092
IUPAC-Name 4-(2-Phenylpropan-2-yl)phenol
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cumylphenol
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Dichte 1.115
Siedepunkt 189°C to 191°C (10 mmHg)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Menge 250 g
Beilstein 1870517
Formelmasse 212.29
Reinheit (%) 97%