Learn More
4-Cholesterin-3-on, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459283
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11459283
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11743.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 601-57-0 | C27H44O | 384.648 g/mol
4-Cholesten-3-one is used as a chiral building block for proteomics research. It is an intestinal metabolite of cholesterol and exhibits an anti-obesity effect on animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cholesterin-3-one wird als chiraler Baustein für die Proteomikforschung verwendet. Ist ein intestinaler Metabolit von Cholesterin und zeigt bei Tieren einen Anti-Adipositas-Effekt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 601-57-0
Summenformel C27H44O
Molekulargewicht (g/mol) 384.648
MDL-Nummer MFCD00003663
InChI-Schlüssel NYOXRYYXRWJDKP-GYKMGIIDSA-N
Synonym 4-cholesten-3-one, cholest-4-en-3-one, cholestenone, 3-oxocholest-4-ene, delta sup 4-cholestenone, +-4-cholesten-3-one, unii-7t94nhd99c, 3-oxo-4-cholestene, 3-keto-4-cholestene, cholestenone delta 4
PubChem CID 91477
ChEBI CHEBI:16175
IUPAC-Name (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cholesten-3-one
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Menge 25 g
Beilstein 4707774
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung +93° (c=1 in chloroform)
Formelmasse 384.65
Reinheit (%) ≥98%