Learn More
4-Chlortoluol, TRC
Artikelnummer. 30352235
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30352235 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352235 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC421870100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorotoluene
CAS 106-43-4
Summenformel C7 H7 Cl
Menge 100 g
Synonym Toluene, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-methylbenzene, 4-Chlorotoluene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, 4-Tolyl chloride, NSC 404114, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride, para-Chlorotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
Formelmasse 126.0236