Learn More
4-Chlorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420318 100 g 100 Gramm
11410318 25 g 25 Gramm
11430318 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23838.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 106-54-7 | C6H5ClS | 144.616 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-54-7
Summenformel C6H5ClS
Molekulargewicht (g/mol) 144.616
MDL-Nummer MFCD00004847
InChI-Schlüssel VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothiophenol, p-chlorothiophenol, benzenethiol, 4-chloro, p-chlorobenzenethiol, p-chlorthiofenol, p-chlorophenylmercaptan, benzenethiol, p-chloro, p-mercaptochlorobenzene, 4-chlorophenylmercaptan, 1-chloro-4-mercaptobenzene
PubChem CID 7815
IUPAC-Name 4-chlorbenzolthiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorothiophenol
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 205°C to 207°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 605971
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 144.62
Reinheit (%) 97%