Learn More
4-Chlorthiophenol (4-Chlorbenzolthiol), TRC
Artikelnummer. 30352892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352892 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352892 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3645955G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorothiophenol(4-Chlorobenzenethiol)
CAS 106-54-7
Summenformel C6H5ClS
Menge 5 g
Synonym 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorobenzenethiol, 1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzenethiol, 4-Chlorophenylmercaptan, 4-Chlorophenylthiol, 4-Mercaptophenyl chloride, NSC 18714, NSC 229564, p-Chlorobenzenethiol, p-Chlorophenylmercaptan, p-Chlorophenylthiol, p-Chlorothiophenol, p-Mercaptochlorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Sc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name 4-chlorbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 144.62