Learn More
4-Chlorthioanisol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10367711 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10367711 5 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10367711 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 331350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorothioanisole
Namenshinweis 98%
CAS 123-09-1
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 168°C to 169°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7ClS
Strukturformel ClC6H4SCH3
Brechungsindex 1.5987 to 1.6007
MDL-Nummer MFCD00013643
Menge 5 g
Relative Dichte 1.22
Synonym 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
InChI-Schlüssel KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC-Name 1-chlor-4-methylsulfanylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 158.65
PubChem CID 31243
Formelmasse 158.65
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen