Learn More
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidin, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10351735
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10351735 5 g 5 Gramm
10064662 1 g 1 Gramm
10046252 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10351735 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK02802DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 14080-59-2
Summenformel C6H3ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.61
MDL-Nummer MFCD01312373
InChI-Schlüssel NZCRUBBNZGVREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736618
IUPAC-Name 4-Chlorthieno[2,3-d]pyrimidin
SMILES ClC1=C2C=CSC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorothieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Synonym 4-chlorothieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chlorothiopheno 2,3-d pyrimidine, pubchem14686, acmc-1bujx, ksc522g5h, 4-chloro-thieno 2,3-d-pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro
Formelmasse 170.62
Reinheit (%) 97%
Güte Technisch