Learn More
4-Chlorstiren, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428877 50 g 50 Gramm
11418877 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20512.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138.59 g/mol
4-Chlorostyrene is used in the preparation of new bis(pyrazolyl)borato olefin complexes of copper(I). It is also employed in the investigation of regioselectivity in the cationic Heck reaction of 4-substituted styrenes. Further, it plays an important role in the preparation of 4-[(4-chloro-phenyl)-thioacetyl]-morpholine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorstyrol wird bei der Herstellung neuer bis(Pyrazolyl)borato-Olefin-Komplexe aus Kupfer(I) verwendet. Es wird auch bei der Untersuchung der Regioselektivität in der kationischen Heck-Reaktion von 4-substituierten Styrolen eingesetzt. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von 4-[(4-Chlor-phenyl)-Thioacetyl]-Morpholin.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln, Halogenen, Metallsalzen und Polymerisationsinitiatoren. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1073-67-2
Summenformel C8H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 138.59
MDL-Nummer MFCD00000632
InChI-Schlüssel KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
PubChem CID 14085
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Ethenylbenzol
SMILES ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chlorostyrene
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt -16°C
Dichte 1.089
Siedepunkt 191°C to 192°C
Flammpunkt 67°C (153°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.565
Menge 50 g
Beilstein 1098859
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 138.6
Reinheit (%) 99%