Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorsalicylsäure, 98 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorosalicylic acid |
| Schmelzpunkt | ∼215°C (decomposition) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2209125 |
| Formelmasse | 172.57 |
| Reinheit (%) | 98% |