Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorsalicylsäure, 98 %
Artikelnummer. 11410717
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410717 25 g 25 Gramm
11420717 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410717 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. B22520.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5106-98-9
Summenformel C7H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 172.56
MDL-Nummer MFCD00002449
InChI-Schlüssel LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorosalicylic acid, 4-chloro salicylic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy-benzoic acid, salicylic acid, 4-chloro, 4-chlorosalicylicacid, pubchem3845, 4-chloro-salicylic acid
PubChem CID 78782
IUPAC-Name 4-chloro-2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorosalicylic acid
Schmelzpunkt ∼215°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2209125
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 98%