Learn More
4-Chlorresorcin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlororesorcinol |
| CAS | 95-88-5 |
| Summenformel | C6 H5 Cl O2 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-benzenediol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H |
| SMILES | Oc1ccc(Cl)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlorbenzol-1,3-Diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.56 |
| Formelmasse | 143.9978 |