Learn More
4-Chlorresorcinol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10489590 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10489590 500 g Glasflasche 500 Gramm
10316270 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10489590 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110065000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-88-5 | C6H5ClO2 | 144.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-88-5
Summenformel C6H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.55
MDL-Nummer MFCD00002273
InChI-Schlüssel JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
PubChem CID 1731
IUPAC-Name 4-Chlorbenzol-1,3-Diol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlororesorcinol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Farbe Beige
Siedepunkt 147°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 148°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 06, II, 818
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (25°C)
Formelmasse 144.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlororesorcinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.