Learn More
4-Chlorchinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463248
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15463248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56721.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 611-35-8 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-35-8
Summenformel C9H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 163.60
MDL-Nummer MFCD00006773
InChI-Schlüssel KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
PubChem CID 69140
IUPAC-Name 4-Chlorchinolin
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroquinoline
Schmelzpunkt 28°C to 31°C
Dichte 1.25
Siedepunkt 260°C to 261°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 5 g
Beilstein 114721
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water.
Formelmasse 163.6
Reinheit (%) 99%