Learn More
4-Chlorpyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15579503 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15579503 25 g 25 Gramm
15569503 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15579503 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459920250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15878-00-9 | C3H3ClN2 | 102.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15878-00-9
Summenformel C3H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 102.52
InChI-Schlüssel BADSZRMNXWLUKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloropyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro, 4-chloro pyrazole, 1h-pyrazole, 4-chloro-9ci, pyrazole, 4-chloro, zlchem 159, pubchem14005, 5-23-04-00164 beilstein handbook reference
PubChem CID 27524
IUPAC-Name 4-Chlor-1H-Pyrazol
SMILES C1=C(C=NN1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloropyrazole
Schmelzpunkt 71.0°C to 73.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 102.52
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloropyrazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.