Learn More
4-Chlorphenylzinkiodid, 0.5M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorophenylzinc iodide |
| Namenshinweis | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 151073-70-0 |
| Dichte | 1.066 |
| Menge | 50 mL |
| Summenformel | C6H4ClIZn |
| MDL-Nummer | MFCD01311392 |
| UN-Nummer | UN3399 |
| Beilstein | 6135172 |
| Synonym | zinc 2+ ion 4-chlorobenzen-1-ide iodide |
| Mehr anzeigen |