Learn More
4-Chlorphenylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30366357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366357 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366357 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3802051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Summenformel C7 H7 Cl N2 O
Menge 1 g
Synonym Urea, (4-chlorophenyl)- (9CI), Urea, (p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)urea, (p-Chlorophenyl)urea, 1-(4-Chlorophenyl)urea, 3-(p-Chlorophenyl)urea, 4-Chlorophenylurea, NSC 12971, NSC 400071, p-CPU
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 170.6
Formelmasse 170.0247