Learn More
(4-Chlorophenylthio)Acetonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469423
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469423 1 g 1 Gramm
11479423 5 g 5 Gramm
11489423 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469423 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12319.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18527-19-0
Summenformel C8H6ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 183.653
MDL-Nummer MFCD00019832
InChI-Schlüssel WZXBUVDTYAPXOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylthio acetonitrile, 2-4-chlorophenyl sulfanyl acetonitrile, 2-4-chlorophenyl thio acetonitrile, p-chlorophenylthioacetonitrile, 4-chloro-phenylthioacetonitrile, acetonitrile, 4-chlorophenyl thio, acetonitrile,2-4-chlorophenyl thio, 2-4-chlorophenylthio ethanenitrile, acmc-20apnb
PubChem CID 2778374
IUPAC-Name 2-(4-chlorphenyl)sulfanylacetonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1SCC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Schmelzpunkt 79°C to 81°C
Menge 1 g
Formelmasse 183.66
Reinheit (%) 98%