Learn More
(4-Chlorphenylmercapto)Essigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392586 10 g 10 Gramm
11302596 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392586 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08583.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3405-88-7 | C8H7ClO2S | 202.652 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3405-88-7
Summenformel C8H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 202.652
MDL-Nummer MFCD00021762
InChI-Schlüssel YPKLXLYGMAWXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylthio acetic acid, 2-4-chlorophenyl thio acetic acid, 4-chlorophenyl thio acetic acid, p-chlorophenylmercaptoacetic acid, 2-4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, 2-p-chlorophenylthio acetic acid, p-chlorophenylthioacetic acid, 4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl thio, acetic acid, 4-chlorophenyl thio
PubChem CID 55471
IUPAC-Name 2-(4-chlorphenyl)sulfanylEssigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1SCC(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenylthio)acetic acid
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 10 g
Beilstein 1871569
Formelmasse 202.66
Reinheit (%) 98%