Learn More
(4-Chlorphenylsulfonyl)Acetonitril, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11471858
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471858 25 g 25 Gramm
11451858 1 g 1 Gramm
11461858 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14510.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(4-Chlorphenylsulfonyl)acetonitril reagiert mit Trimethoxymethylbenzol und ergibt 2-(4-Chlorbenzolsulfonyl)-3-methoxy-3-phenyl-acrylnitril.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1851-09-8
Summenformel C8H6ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 215.651
MDL-Nummer MFCD00045626
InChI-Schlüssel HAQGVGPNKGGSMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl sulfonyl acetonitrile, 4-chlorophenyl cyanomethyl sulfone, 2-4-chlorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-chlorobenzenesulphonylacetonitrile, 4-chlorobenzenesulfonyl acetonitrile, 4-chlorobenzenesulphonyl acetonitrile, 4-chlorophenyl sulfonyl acetonitrile, 2-4-chlorophenyl sulfonylacetonitrile, 4-chlorophenylsulfonyl acetonitrile
PubChem CID 735829
IUPAC-Name 2-(4-chlorphenyl)sulfonylacetonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)CC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenylsulfonyl)acetonitrile
Schmelzpunkt 169°C to 173°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1819678
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 215.66
Reinheit (%) ≥98%