Learn More
(4-Chlorphenylsulfonyl)Acetonitril, 98+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
(4-Chlorphenylsulfonyl)acetonitril reagiert mit Trimethoxymethylbenzol und ergibt 2-(4-Chlorbenzolsulfonyl)-3-methoxy-3-phenyl-acrylnitril.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (4-Chlorophenylsulfonyl)acetonitrile |
| Schmelzpunkt | 169°C to 173°C |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Beilstein | 1819678 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 215.66 |
| Reinheit (%) | ≥98% |