Learn More
(4-Chlorphenylsulfonyl)aceton, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11422647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422647 1 g 1 Gramm
11432647 5 g 5 Gramm
11442647 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14858.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5000-48-6
Summenformel C9H9ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 232.68
MDL-Nummer MFCD00018663
InChI-Schlüssel BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC-Name 1-(4-chlorphenyl)sulfonylpropan-2-on
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenylsulfonyl)acetone
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 1 g
Beilstein 2051464
Formelmasse 232.69
Reinheit (%) 98%