Learn More
4-Chlorphenylhydrazin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491868 100 g 100 Gramm
11471868 5 g 5 Gramm
11481868 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14518.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1073-70-7 | C6H8Cl2N2 | 179.044 g/mol
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073-70-7
Summenformel C6H8Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 179.044
MDL-Nummer MFCD00012943
InChI-Schlüssel YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 71600
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼216°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 3596254
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,methanol.
Formelmasse 179.05
Reinheit (%) 97%