Learn More
4-Chlorphenylphosphorodichloridat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462907 100 g 100 Gramm
11442907 5 g 5 Gramm
11452907 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15507.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 772-79-2 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
4-Chlorphenylphosphorodichloridat wird als Phosphorylierungsmittel verwendet. Reaktionsmittel zur Herstellung von antimikrobiellen Wirkstoffen, Antioxidantien, Krebsmedikamenten und antiviralen Nukleotid-Prodrugs.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln, Alkoholen und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 772-79-2
Summenformel C6H4Cl3O2P
Molekulargewicht (g/mol) 245.42
MDL-Nummer MFCD00009705
InChI-Schlüssel CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 69879
IUPAC-Name 1-chlor-4-dichlorphosphoryloxybenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Dichte 1.508
Siedepunkt 113°C to 115°C (0.9 mmHg)
Flammpunkt 106°C (222°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.5398
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 910754
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 245.43
Reinheit (%) ≥98%