Learn More
4-Chlorphenylmethylsulfon, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488416
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11488416
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15429.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-57-7
Summenformel C7H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 190.641
MDL-Nummer MFCD00025067
InChI-Schlüssel LMCOQDVJBWVNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl methyl sulfone, 1-chloro-4-methylsulfonyl benzene, p-chlorophenyl methyl sulfone, 4-methylsulfuryl chlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-methylsulfonyl, methyl 4-chlorophenyl sulfone, sulfone, p-chlorophenyl methyl, 1-chloro-4-methylsulphonyl benzene, 4-chlorophenylmethyl sulfone, methyl p-chlorophenyl sulfone
PubChem CID 7395
IUPAC-Name 1-chlor-4-methylsulfonylbenzol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl methyl sulfone
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Menge 10 g
Beilstein 638281
Formelmasse 190.66
Reinheit (%) ≥98%