Learn More
4-Chlorphenyldichlorphosphat, ≥98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10327661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10327661 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10327661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 216100050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
Namenshinweis 98+%
CAS 772-79-2
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.5080g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 116.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H4Cl3O2P
Strukturformel Cl2P(O)OC6H4Cl
Brechungsindex 1.5380 to 1.5400
MDL-Nummer MFCD00009705
Menge 5 g
Relative Dichte 1.508
Synonym 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
InChI-Schlüssel CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
IUPAC-Name 1-chlor-4-dichlorphosphoryloxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 245.43
PubChem CID 69879
Formelmasse 245.43
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.