missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Chlorphenyl)acetonitril, Mikromol™

Artikelnummer. 30050739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050739 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30050739 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0991.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

(4-Chlorphenyl)acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenyl)acetonitrile
CAS 140-53-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (4-Chlorophenyl)acetonitrile
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H6 Cl N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (Pharmeuropa), Pyrimethamine Impurity C, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Sibutramine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccc(CC#N)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenyl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
Menge 25 mg
Formelmasse 151,0189 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.