Learn More
(4-Chlorphenyl)-4-piperidinylmethanonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30364034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364034 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3795852G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Summenformel C12 H14 Cl N O . Cl H
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)-Piperidin-4-ylmethanon;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 260.16
Formelmasse 259.0531