Learn More
4-Chlorphenol, TRC
Artikelnummer. 17939629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17939629 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17939629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3750401G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-48-9
Summenformel C6 H5 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
Synonym Phenol, p-chloro- (8CI), 4-Chlorophenol, 4-CP, 4-Hydroxychlorobenzene, Applied 3-78, NSC 2877, p-Chlorophenic acid, p-Chlorophenol
IUPAC-Name 4-Chlorphenol
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formelmasse 128.0029